MilliporeSigma
Passer à
1.02497
NMP
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Synonyme(s) :
1-méthyl-2-pyrrolidone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
0.5 L
Date d'expédition estimée le25 mai 2026DeMilliporeSigma Canada Ltd.
116,00 $
1 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
195,00 $
2.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
411,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.13
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC-HS: suitable
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
116,00 $
Date d'expédition estimée le25 mai 2026Détails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
1-méthyl-2-pyrrolidone, for headspace gas chromatography SupraSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
Les solvants ultrapurs SupraSolv® sont spécialement conçus pour la chromatographie en phase gazeuse avec espace de tête (HS-GC), pour l'analyse des solvants résiduels (RS) présents dans les principes actifs pharmaceutiques, les excipients et les médicaments, conformément aux pharmacopées Ph. Eur. et USP. Les concentrations de RS pour les solvants ultrapurs sont spécifiées conformément aux lignes directrices Q3C de l'ICH (Conférence internationale sur l'harmonisation des exigences techniques relatives à l'homologation des produits pharmaceutiques à usage humain) (“Impurities: Guideline for Residual Solvents”).
Application
Destiné à la détection sensible des analytes des classes 1, 2 et 3 de l'ICH dans l'analyse des résidus et environnementale :
Tout solvant résiduel de classe 1 de l'ICH ≤ 1 µg/g
Tout solvant résiduel de classe 2 de l'ICH ≤ 10 µg/g
Tout solvant résiduel de classe 3 de l'ICH ≤ 50 µg/g
Other Notes
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation sans danger des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
5.438991.00574MX1390
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
assay
≥99.7% (GC)
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, LC/MS: suitable, gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
-
solubility
1000 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-méthyl-2-pyrrolidone
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf