MilliporeSigma
Passer à
1.02001
Cadmium
coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Synonyme(s) :
Cadmium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
558,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 710,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
Cd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.41
UNSPSC Code:
12141707
EC Index Number:
231-152-8
NACRES:
NA.21
MDL number:
558,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Packaging: Metal can
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor pressure
1.3 hPa ( 394 °C)
Quality Level
product line
EMSURE®
form
solid
impurities
≤0.001% Fe (Iron), ≤0.002% Cu (Copper), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.01% Pb (Lead)
mp
321 °C
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Cd+2]
InChI
1S/Cd/q+2
InChI key
WLZRMCYVCSSEQC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.01 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Other Notes
Replaces: 2001-4; 2001; 2001-2
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
GF58541272GF35572271GF07484575
Cadmium coarse powder, for analysis and for filling reductors particle size about 0.3-1.6 mm EMSURE®
Supelco
1.02001
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
GF58541272
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 1000 g, purity 99.9%
GF35572271
Cadmium
Cadmium powder, max. particle size 60 micron, weight 500 g, purity 99.9%
GF07484575
Cadmium
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
300
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
density
8.6 g/cm3 at 22 °C
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
density
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
mp
321 °C
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
mp
320.9 °C (lit.)
impurities
≤0.001% Fe (Iron), ≤0.005% Zn (Zinc), ≤0.002% Cu (Copper), ≤0.01% Pb (Lead)
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
102001025004022536027371
102001100004022536027388