GF58541272
Cadmium
powder, max. particle size 60 micron, weight 100 g, purity 99.9%
Synonyme(s) :
CD006020
570,00 $
About This Item
570,00 $
Produits recommandés
Essai
99.9%
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 585-412-72
Résistivité
7.27 μΩ-cm, 22°C
Poids
100 g
Taille max. des part.
60 μm
pb
765 °C (lit.)
Pf
320.9 °C (lit.)
Densité
8.65 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Cd]
InChI
1S/Cd
Clé InChI
BDOSMKKIYDKNTQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 2 - Pyr. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney,Lungs,Bone
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable