MilliporeSigma
Passer à
1.00729
Sulfuric acid
90-91%, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Synonyme(s) :
Sulfuric acid solution
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
2.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
253,00 $
25 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
939,00 $
704,25 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
Assay:
90.0-91.0% (acidimetric)
Form:
liquid
253,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Packaging: Glass bottle
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide sulfurique solution, for Gerber fat determination and determination of nitrates in milk
Quality Segment
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
form
liquid
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
bp
300 °C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (acidimetric): 90.0 - 91.0 %
Density (20 °C): 1.815 - 1.821 g/ml
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Test for oily and fatty substances: passes test
Expiry date: see product label
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.007481.007321.09286
assay
90.0-91.0% (acidimetric)
assay
≥97.5% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
no temp limit
storage temp.
15-25°C
density
1.81 g/cm3 at 20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.30 g/cm3 at 20 °C
impurities
≤0.2 ppm Nitrate (NO3)
impurities
-
impurities
-
impurities
≤10 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide sulfurique solution
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
100729902504022536009834
100729250004022536009810
100729050004022536009803