MilliporeSigma
Passer à
1.00732
Sulfuric acid
95-97%, for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
0.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
98,40 $
1 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
139,00 $
2.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
272,00 $
2.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
284,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
UNSPSC Code:
12352301
EC Index Number:
231-639-5
NACRES:
NA.21
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
Assay:
95-97% (alkalimetric)
Form:
liquid
Grade:
ACS reagent
98,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Packaging: Safebreak bottle (glass/PE)
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Acide sulfurique (95-97 %), for analysis (max. 0.005 ppm Hg) EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Quality Segment
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMSURE®
assay
95-97% (alkalimetric)
form
liquid
ign. residue
≤5 ppm
color
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
solubility
water: soluble (caution ! development of heat)
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.1 ppm, nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm, phosphate (PO43-): ≤0.5 ppm
SMILES string
OS(O)(=O)=O
cation traces
Ag: ≤0.02 ppm, Al: ≤0.05 ppm, As: ≤0.01 ppm, Ba: ≤0.05 ppm, Be: ≤0.01 ppm, Bi: ≤0.1 ppm, Ca: ≤0.2 ppm, Cd: ≤0.02 ppm, Co: ≤0.01 ppm, Cr: ≤0.05 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.1 ppm, Ge: ≤0.05 ppm, Hg: ≤0.005 ppm, K: ≤0.1 ppm, Li: ≤0.01 ppm, Mg: ≤0.05 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.05 ppm, NH4+: ≤2 ppm, Na: ≤0.5 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sr: ≤0.02 ppm, Ti: ≤0.1 ppm, Tl: ≤0.05 ppm, V: ≤0.01 ppm, Zn: ≤0.05 ppm, Zr: ≤0.1 ppm, heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
storage temp.
no temp limit
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nuclear magnetic resonance analysis of a chemically cross-linked ferrous-methylthymol blue-polyvinyl alcohol radiochromic gel dosimeter.: Researchers applied NMR to analyze a ferrous-methylthymol blue-polyvinyl alcohol gel dosimeter, showing its potential for accurate radiation dose measurements in medical and industrial applications (Eyadeh et al., 2019).
  • Discriminate sensing of pyrophosphate using a new tripodal tetramine-based dinuclear Zn(II) complex under an indicator displacement assay approach.: This work presented a novel sensing method for pyrophosphate detection using a Zn(II) complex and methylthymol blue in an indicator displacement assay, highlighting its selectivity and efficiency (Watchasit et al., 2014).
  • Direct colorimetric detection of copper(II) ions in sampling using diffusive gradients in thin-films.: The study introduced a colorimetric technique utilizing methylthymol blue for direct detection of copper(II) ions via diffusive gradients in thin-films, offering a simple and effective analytical tool (McGifford et al., 2010).
  • Experimental correlation between the pKa value of sulfonphthaleins with the nature of the substituents groups.: This research explored the relationship between the pKa values of sulfonphthaleins, including methylthymol blue, and their substituent groups, providing insights for better understanding and predicting their behavior in various chemical environments (Balderas-Hernández et al., 2008).
Analysis Note
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Appearance: passes test
Density (d 20/20): 1.834 - 1.837
Chloride (Cl): ≤ 0.1 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.2 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
Ag (Silver): ≤ 0.02 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Ba (Barium): ≤ 0.05 ppm
Be (Beryllium): ≤ 0.01 ppm
Bi (Bismuth): ≤ 0.1
Ca (Calcium): ≤ 0.2 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.02 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.01 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.05 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.1
Ge (Germanium): ≤ 0.05 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
K (Potassium): ≤ 0.1
Li (Lithium): ≤ 0.01 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.01 ppm
Mo (Molybdenum): ≤ 0.05 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Na (Sodium): ≤ 0.5 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.02 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.02 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.02 ppm
Ti (Titanium): ≤ 0.1
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
V (Vanadium): ≤ 0.01 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Zr (Zirconium): ≤ 0.1
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Date of expiry: see product label
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
1.007311.081311.93000
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
ACS reagent
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95-97% (alkalimetric)
assay
95.85-96.15% (alkalimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
agency
reag. ISO, reag. Ph. Eur.
agency
reag. ISO
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
solubility
water: soluble (caution ! development of heat)
solubility
water: soluble
solubility
water: soluble at 20 °C
solubility
water: soluble
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide sulfurique (95-97 %)
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
hcodes
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials