MilliporeSigma
Passer à
1237509
USP
4-Epitetracycline hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
4-Epitetracycline hydrochloride, 4-epi-Tetracycline hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 960,00 $
200 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
2 010,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H24N2O8 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
480.90
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1 960,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
pharmaceutical primary standard
API family
tetracycline, chlortetracycline
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
InChI key
XMEVHPAGJVLHIG-DXDJYCPMSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Epitetracycline hydrochloride USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Tetracycline
  • Tetracycline Hydrochloride
  • Tetracycline Hydrochloride Capsules
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
117000011647001171819
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
tetracycline, chlortetracycline
API family
demeclocycline
API family
daunorubicin
API family
donepezil
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
1237509-200MG04061833829707
1237509-250MG04061838669681