MilliporeSigma
Passer à
T4014
Tobramycine
Aminoglycoside antibiotic
Synonyme(s) :
Nébramycine (facteur 6), O-[3-Amino-3-déoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-tridéoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-déoxy-D-streptamine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
179,00 $
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
702,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H37N5O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.51
UNSPSC Code:
51281626
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
251-322-5
Beilstein/REAXYS Number:
1357507
MDL number:
179,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
Streptomyces tenebrarius
Quality Segment
form
powder
storage condition
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep in a dry place.)
concentration
≥900 μg/mg (anhydrous)
color
white to off-white
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
InChI key
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
General description
La tobramycine est un antibiotique aminoglycoside à large spectre produit par Streptomyces tenebrarius.[1] Elle est efficace contre les bactéries à Gram négatif, particulièrement les espèces Pseudomonas.[2]
Structure chimique : aminoglycoside
Application
La tobramycine a été utilisée :
  • pour étudier ses effets sur les biofilms infectés par des bactériophages[3]
  • pour étudier les effets d′antibiotiques sur une souche de Pseudomonas aeruginosa[4]
  • comme antibiotique comparateur[5]
Biochem/physiol Actions
La tobramycine est un aminoglycoside.
Mode d′action : Se lie à la sous-unité ribosomale 70S ; inhibe la translocation ; provoque des erreurs d′encodage.
Spectre d′activité : bactéries à Gram négatif. Non efficace contre les Enterococci.
La tobramycine se lie de façon irréversible à l′un de deux sites de liaison aminoglycosides sur la sous-unité ribosomale 30S, ce qui inhibe la synthèse des protéines bactériennes. La tobramycine peut également déstabiliser les membranes bactériennes en se liant à l′ARN ribosomique 16S. Elle inhibe la translocation et provoque des erreurs d′encodage.[6]
La tobramycine est utilisée pour traiter les infections pulmonaires à Pseudomonas aeruginosa et est utilisée en association avec d′autres antibiotiques pour traiter les infections urinaires et gynécologiques, la péritonite, l′endocardite, la pneumonie, la septicémie, les infections respiratoires, l′ostéomyélite et d′autres infections des tissus mous. C′est un traitement potentiel de la sinusite.[7]
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver dans un endroit sec.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BP333T1500000Y0001210
Tobramycine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP333
Tobramycine
Tobramycine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1500000
Tobramycine
Tobramycine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001210
Tobramycine
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
-
form
-
biological source
Streptomyces tenebrarius
biological source
-
biological source
-
biological source
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tobramycine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Questions
  1. What are the recommandations for the storage time and temperature of an aqueous solution of of Tobramycin please?
    1 answer
    1. The stability of this product in solution has not been determined. However, pharmaceutical preparations in the form of solutions or ointments appear to be fairly stable when refrigerated. See the link below for a publication that may be helpful:
      https://www.cjhp-online.ca/index.php/cjhp/article/view/659.