MilliporeSigma
Passer à
S8010
(±)-Sulpiride
D2 dopamine antagonist, powder
Synonyme(s) :
(±)-5-(Aminosulfonyl)-N-[(1-ethyl-2-pyrrolidinyl)methyl]-2-methoxybenzamide, (±)-N-1-(Ethylpyrrolidin-2-ylmethyl)-2-methoxy-5-sulfamoylbenzamide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
162,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
551,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H23N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
341.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-753-7
MDL number:
Form:
powder
162,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
(±)-Sulpiride,
form
powder
Quality Segment
color
white
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, 0.1 M HCl: soluble, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1CCCC1CNC(=O)c2cc(ccc2OC)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C15H23N3O4S/c1-3-18-8-4-5-11(18)10-17-15(19)13-9-12(23(16,20)21)6-7-14(13)22-2/h6-7,9,11H,3-5,8,10H2,1-2H3,(H,17,19)(H2,16,20,21)
InChI key
BGRJTUBHPOOWDU-UHFFFAOYSA-N
Application
(±)-Sulpiride was used to study the effect of dopamine D2 receptor signaling on calcium channels in rat pituitary melanotropic cells.47
Biochem/physiol Actions
(±)-Sulpiride is a D2 dopamine antagonist and an effective treatment for schizophrenia when used in combination with clozapine, a relatively weak D2-dopaminergic antagonist. It is an antipsychotic agent and also exhibits neuroleptic properties but poorly penetrates the central nervous system.45,46
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4 °C.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2741S7771U103
form
powder
form
powder
form
-
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL, H2O: slightly soluble, ethanol: soluble, 0.1 M HCl: soluble
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 10 mg/mL, 0.1 M HCl: >40 mg/mL, ethanol: >40 mg/mL, 0.1 M NaOH: insoluble, H2O: insoluble
color
white
color
white to beige
color
-
color
white
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760), CA4(762), CA5A(763), CA5B(11238), CA9(768), DRD2(1813)
Gene Information
-
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814)
rat ... Adra1a(29412), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473), Htr2a(29595)
Gene Information
human ... OPRD1(4985), OPRK1(4986), OPRM1(4988)
mouse ... Oprk1(18387)
rat ... Oprd1(24613), Oprk1(29335), Oprm1(25601)
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Repr. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c