MilliporeSigma
Passer à
P7828
Percoll®
suitable for plant cell culture
Synonyme(s) :
density gradient medium
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
25 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
125,00 $
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
246,00 $
500 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
825,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
10171502
NACRES:
NA.72
MDL number:
125,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
sterility
aseptically filled
Quality Segment
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
technique(s)
cell culture | plant: suitable
pH
8.9 (20 °C)
application(s)
agriculture
storage temp.
2-8°C
Application
Percoll® has been used in the density gradient centrifugation isolation of intact chloroplasts from green alga, decidual stromal cells and distinct populations of rooster sperm.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Ce produit est utilisé dans la préparation des cellules et l′isolement d′organites.
Percoll est constitué de particules de silice colloïdale de 15 à 30 nm de diamètre (solution à 23 % en poids dans l′eau) recouvertes de polyvinylpyrrolidone (PVP). Il permet de créer des gradients de densité non toxiques de faibles viscosité et osmolarité, qui peuvent servir à isoler des cellules, des organites et des virus. Il a été employé pour séparer des vésicules membranaires internes et externes issues de E. coli. Percoll reste iso-osmotique tout au long du gradient, est non toxique et peut être facilement éliminé des substances purifiées.
Percoll is used in plant research for protoplast and organelle (chloroplast, mitochondria) separation.
Legal Information
Percoll is a registered trademark of Cytiva
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
P4937P1644P6668
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
aseptically filled
sterility
-
technique(s)
cell culture | plant: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | plant: suitable
form
colloidal (Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP))
form
colloidal
form
colloidal ((Colloidal solution of silica coated with polyvinylpyrrolidone (PVP)) )
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
pH
8.9 (20 °C)
pH
8.5-9.5 (25 °C)
pH
8.5-9.5 (20 °C)
pH
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Percoll®
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Contenu apparenté
To prepare a Percoll gradient, the osmolality of Percoll must be adjusted with saline or cell culture medium to make Percoll isotonic with physiological salt solutions.
Guangkun Yin et al.
Plant & cell physiology, 50(7), 1305-1318 (2009-06-13)
The development of mitochondria during seed germination is essential for plant growth. However, the developmental process is still poorly understood. Temperature plays a key role in soybean germination, and in this study we characterized the mitochondrial ultrastructure and proteome after
Xiang-Jie Yin et al.
Clinical proteomics, 18(1), 9-9 (2021-02-24)
Pregnancy is a complicated physiological process. The multifaceted regulation of maternal-fetal interface is of great importance for maintaining normal pregnancy and avoiding fetal rejection and secondary abortion. Previous studies have focused on the clinical features or pathological biomarkers of fetal
Sperm Collection of Differential Quality Using Density Gradient Centrifugation
Ahammad MU, et al.
Journal of Visualized Experiments, 145(141), e58833-e58833 (2018)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
P7828-500ML04061834398240
P7828-100ML04061834398219
P7828-25ML04061834398233
P7828-1L04061834398226