| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 83,70 $ | |
| 5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 283,00 $ | |
| 25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 977,00 $ 732,75 $ |
A propos de cet article
83,70 $
biological source
sugar beets
Quality Level
assay
≥99% (GC)
form
powder
sweetness
0.5-0.6 × sucrose
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2OC(O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C12H22O11.H2O/c13-1-4-6(15)8(17)9(18)11(22-4)21-2-5-7(16)10(19)12(20,3-14)23-5;/h4-11,13-20H,1-3H2;1H2/t4-,5-,6-,7-,8+,9-,10+,11+,12?;/m1./s1
InChI key
XZKUCJJNNDINKX-HGLHLWFZSA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source sugar beets | biological source sugar cane | biological source synthetic | biological source sugar cane |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥98% | assay ≥99.5% (GC) |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) HPLC: suitable, cryopreservation: suitable, electron microscopy: suitable, enzyme immunoassay: suitable, gas chromatography (GC): suitable, immunohistochemistry: suitable |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 g/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: soluble 50 g + 50 mL |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form powder | form powder | form powder | form crystals |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| P2007-10MG | 04061838355386 |
| P2007-25G | 04061832965918 |
| P2007-1G | 04061834357643 |
| P2007-5G | 04061834357667 |