MilliporeSigma
Passer à
O0877
Oxolinic acid
quinolone antibiotic
Synonyme(s) :
5,8-Dihydro-5-ethyl-8-oxo-1,3-dioxolo[4,5-g]quinoline-7-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
192,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
657,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H11NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.23
UNSPSC Code:
51282935
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
238-750-8
Beilstein/REAXYS Number:
620635
MDL number:
192,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCN1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc3OCOc3cc12
InChI
1S/C13H11NO5/c1-2-14-5-8(13(16)17)12(15)7-3-10-11(4-9(7)14)19-6-18-10/h3-5H,2,6H2,1H3,(H,16,17)
InChI key
KYGZCKSPAKDVKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: quinolone
Application
Oxolinic acid is used to study new transmissible resistance mechanisms qnrA, qnrB, qnrS, and aac(6′)Ib-cr, in Escherichia coli and Salmonella enterica. Oxolinic acid is added to culture medium for the isolation of Gardnerella vaginalis[1].
Biochem/physiol Actions
Oxolinic acid is a quinolone antibiotic. It is a DNA-gyrase (topoisomerase II) inhibitor used for studies on DNA winding and coiling and acts as a dopamine reuptake inhibitor for studies on dopaminergic neurotransmission processes.
Other Notes
5g,25g
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
67126O0240000C8645
Oxolinic acid European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
O0240000
Oxolinic acid
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
DNA synthesis | interferes, enzyme | inhibits
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Oxolinic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe