MilliporeSigma
Passer à
M6502
6-Methylpurine
≥99%
Synonyme(s) :
MeP
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
100 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
216,00 $
250 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
521,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H6N4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
217-903-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
216,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
237-238 °C (lit.)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ncnc2[nH]cnc12
InChI
1S/C6H6N4/c1-4-5-6(9-2-7-4)10-3-8-5/h2-3H,1H3,(H,7,8,9,10)
InChI key
SYMHUEFSSMBHJA-UHFFFAOYSA-N
Application
6-Methylpurine (MeP) is a toxic adenine analog used as a bisubstrate inhibitor of enzymes that bind adenosyl moieties and which may become phosphorylated to levels that inhibit RNA and protein synthesis.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
M4002A8003L9756
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥99% (GC)
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 M NaOH: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
M6502-250MG04061831584028
M6502-100MG04061831584011