| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 98,30 $ |
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 267,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 896,00 $ |
A propos de cet article
98,30 $
Nom du produit
4-Methylumbelliferyl β-D-galactopyranoside, ≥99% (TLC)
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
solubility
pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC1=CC(=O)Oc2cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)ccc12
InChI
1S/C16H18O8/c1-7-4-12(18)23-10-5-8(2-3-9(7)10)22-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)24-16/h2-5,11,13-17,19-21H,6H2,1H3/t11-,13+,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
YUDPTGPSBJVHCN-DZQJYWQESA-N
General description
Application
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99.0% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) |
| solubility pyridine: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility pyridine: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow | solubility DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| form powder | form powder | form powder or crystals | form powder |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe