MilliporeSigma
Passer à
M1629
Medroxyprogesterone 17-acetate
synthetic (organic), ≥97% (HPLC), synthetic progestogen, powder
Synonyme(s) :
17α-Acetoxy-6α-methylprogesterone, 17α-Hydroxy-6α-methyl-4-pregnene-3,20-dione 17-acetate, 6α-Methyl-17α-acetoxyprogesterone, 6α-Methyl-17α-hydroxyprogesterone acetate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
374,00 $
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 890,00 $
1 606,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H34O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
386.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-757-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2066112
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
374,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Medroxyprogesterone 17-acetate, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
mp
206-207 °C (lit.)
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12C[C@H](C)C3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@@]4(C)[C@@]2([H])CC[C@]4(OC(C)=O)C(C)=O
InChI
1S/C24H34O4/c1-14-12-18-19(22(4)9-6-17(27)13-21(14)22)7-10-23(5)20(18)8-11-24(23,15(2)25)28-16(3)26/h13-14,18-20H,6-12H2,1-5H3/t14-,18+,19-,20-,22+,23-,24-/m0/s1
InChI key
PSGAAPLEWMOORI-PEINSRQWSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Medroxyprogesterone 17-acetate (MPA) is a synthetic progestin used as a contraceptive, in hormone replacement therapy and for the treatment of endometriosis. It is a more potent progestin that the nonacetylated form.
Features and Benefits
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
BP221PHR1589Y0001484
form
powder
form
solid
form
-
form
-
assay
≥97% (HPLC)
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
solubility
chloroform: 350 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Medroxyprogesterone 17-acetate
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Carc. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
M1629-1G04061838342478
M1629-10G04061834040965