MilliporeSigma
Passer à
LB8
Latex beads, polystyrene
0.8 μm mean particle size
Synonyme(s) :
Latex Beads, Latex Microspheres, laboratory latex beads, latex sphers
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
126,00 $
2 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
232,00 $
15 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
758,00 $
720,10 $
100 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
3 580,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41121800
NACRES:
NB.22
MDL number:
126,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
aqueous suspension
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
mean particle size
0.8 μm
General description
Polystyrene microparticles are stabilizedcolloidal particles that possess a negative charge and are synthesized by thepolymerization of styrene under conditions that induce spontaneous coalescentbead formation. Due to their versatility, these beads can be used in antibody-mediatedagglutination diagnostics, electron microscopy, cell counter calibration, andphagocytosis experiments.
Application
Polystyrene latex beads have been used:
  • inthe flow cytometric assay of endothelial microparticles (EMPs)
  • in thedetection of capsular polysaccharide (CPS) antibody/antigen latex agglutinationtest
  • to evaluate the phagocytic activity in hemocytes of shrimps
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
LB3LB5LB1
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
form
aqueous suspension
mean particle size
0.8 μm
mean particle size
0.3 μm
mean particle size
0.46 μm
mean particle size
0.1 μm
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
composition
Solids, 10%
packaging
pack of 1 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 mL, pack of 15 mL, pack of 2 mL
packaging
pack of 1 ea
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Latex beads, polystyrene
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Humoral immune responses following experimental infection of goats with Mycoplasma capricolum subsp. capri pneumoniae
John B M, et al.
Veterinary Microbiology, 84(1-2) (2002)
Effects of traditional medical herbs ?minor bupleurum decoction? on the non-specific immune responses of white shrimp (Litopenaeus vannamei)
Yu-Sheng, et al.
Fish & Shellfish Immunology, 218-225, 84(1-842) (2017)
AGE/RAGE-Induced EMP Release via the NOX-Derived ROS Pathway
Ying-Hua C, et al.
Journal of Diabetes Research (2018)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
LB8-1ML04061838108258
LB8-15ML04061838088147
LB8-100ML04061838208507
LB8-2ML04061838208514