Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 358,00 $ |
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 550,00 $ |
A propos de cet article
358,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderbiological source
Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant)
Quality Segment
form
lyophilized powder
impurities
<0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO)
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Application
Les molécules de lipide A composent les principaux constituants d′ancrage de la membrane lipidique des endotoxines produites par les bactéries à Gram négatif. Les molécules de lipide A induisent des réponses immunitaires. D′un point de vue structural, les molécules de lipide A sont constituées de deux motifs glucosamine présentant une identité, un degré de phosphorylation et un nombre de chaînes d′acyles gras variables et dépendant de l′espèce.
Le lipide A monophosphorylé issu de Salmonella enterica sérotype minnesota Re 595 peut être utilisé dans l′évaluation comparative de l′antigénicité de structures spécifiques parmi différents molécules et analogues de LPA.
Le lipide A monophosphorylé issu de Salmonella enterica sérotype minnesota Re 595 peut être utilisé dans l′évaluation comparative de l′antigénicité de structures spécifiques parmi différents molécules et analogues de LPA.
Biochem/physiol Actions
Le lipide A possède une activité d′adjuvant immunostimulatoire, et active notamment les macrophages, les lymphocytes T et les lymphocytes B. Des recherches ont montré que le lipide A stimule davantage Th1 que Th2.
Les lipopolysaccharides (LPS) sont des constituants caractéristiques de la paroi cellulaire des bactéries à Gram négatif. Les LPS et leur fraction lipidique (lipide A) stimulent les cellules du système immunitaire inné via le récepteur TLR4 (Toll-Like Receptor 4), un membre de la famille des récepteurs de type Toll, qui reconnaît la signature moléculaire des principaux agents pathogènes (PAMP).
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| biological source Salmonella enterica (serotype minnesota Re 595 Re mutant) | biological source Escherichia coli (F583 Rd mutant) | biological source Escherichia coli (F583 Rd mutant) | biological source - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| form lyophilized powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder | form liquid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities <0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO) | impurities <0.2% Ketodeoxyoctonate (KDO) | impurities - | impurities - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe