MilliporeSigma
Passer à
L3045
β-Lactamase from Pseudomonas fluorescens
lyophilized powder, recombinant, expressed in E. coli
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 units
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
657,00 $
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
Numéro CE :
MDL number:
Recombinant:
expressed in E. coli
657,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Lyophilized powder containing potassium phosphate and sodium bicarbonate
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of benzylpenicillin per minute at pH 7.0 at 25 °C
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G6637L792090678
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
enzyme activity
7.5-15 units/mg solid
enzyme activity
-
enzyme activity
-
enzyme activity
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
L3045-5UN04061833950807