MilliporeSigma
Passer à
HT15
Kit trichrome (Masson)
Trichrome Stain (Masson) Kit
1 of 1 reviewers took part in a promotion
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 kit
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
556,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.47
UNSPSC Code:
41116121
556,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
shelf life
Expiry date on the label
Quality Segment
IVD
for in vitro diagnostic use
dilution
(for histology)
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
General description
Peut être utile dans l'étude des maladies du tissu conjonctif et des muscles caractérisées par des altérartions fibrotiques et dystrophiques.
Biochem/physiol Actions
Le collagène et les fibres musculaires se colorent différemment lorsqu'ils sont traités successivement avec de la fuchsine Scarlet-Acid de Biebrich, de la PTA/PMA et du bleu d'aniline. Le cytoplasme et les fibres musculaires sont colorés en rouge, tandis que le collagène est coloré en bleu.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
HT20HT25AHT10516
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
application(s)
hematology
histology
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
Quality Level
500
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
(for histology)
dilution
-
shelf life
Expiry date on the label
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label.
shelf life
Expiry date on the label
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
IVD
for in vitro diagnostic use
Composants de kit seuls
Réf. du produit
Description
  • Aniline Blue Solution (kit only) 250 mL
  • Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin Solution (HT151) 250 mL
  • Phosphomolybdic Acid Solution (HT153) 250 mL
  • Phosphotungstic Acid Solution (HT152) 250 mL
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
wgk
WGK 3
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
HT15-1KT04061838261854
Questions
1–10 of 11 Questions  
  1. Is it possible to perform this on FFPE spheroids? If so, could you share a protocol or recommend a relevant article?
    1 answer
    1. This is intended for use with Formalin Fixed Paraffin Embedded (FFPE) tissue. There was no specific testing for FFPE spheroids during the kit's development. There are no citations on file describing the use of the kit in demonstrating FFPE spheroids.
      Helpful?
  2. Can this be performed on OCT embedded tissue? And is there a protocol for OCT embedded tissue? 
    1 answer
    1. No protocols are available for using this product with frozen sections embedded in OCT or similar products intended for use with frozen sections. Although many histology procedures can be performed using either paraffin-embedded tissue or frozen sections, Trichrome procedures are an exception. There is a special formulation for using frozen sections with a particular variation of the Gomori One Step Trichrome procedure. However, the Gomori Trichrome products available from the company can only be used with paraffin-embedded tissues. Below is a reference for a procedure stated to be suitable for use with frozen sections: Neurology 13: 919-923.
      Helpful?
  3. What type of mounting media should be used with the Masson Trichrome kit, HT15?
    1 answer
    1. There are numerous mounting media available for use with the Masson Trichrome kit (HT15) and other routine histology staining and special stain procedures. The names and catalog numbers are listed below:
      - Orango/Limonene Mount: O8015
      - DPX: 06522, 100579, 317616
      - Entellan: 107960, 107961, and 100869
      - Eukitt: 03989 and 05393
      - Krystalon: 64969
      Helpful?
  4. Is it possible to use item 1159730002 in place of HT1079 for the Weigert's iron hematoxylin solution?
    1 answer
    1. Yes, product number 1159730002 is certainly suitable for use with the HT15 kit. It is acceptable to use a Weigert's Iron Hematoxylin that is not mentioned in the HT15 procedure for the Masson Trichrome kit, HT15.
      Helpful?
  5. How many slides can be stained with one kit? Can the reagents be reused?
    1 answer
    1. The number of slides that can be stained with the HT15 kit varies significantly. The Biebrich Scarlet-Acid Fuchsin and Aniline Blue solutions can typically be reused 4-5 times, or more. The combined working solution of products HT15-2 and HT15-3 is intended for one-time use only, and it's possible to stain anywhere from 1 to 12-14 slides per run. The kit is designed for approximately 25 uses, and the number of slides stained with the kit could range from 25 to perhaps 300 slides per kit. No specific claims are made regarding the number of stained slides, as this can vary depending on whether the slides are stained all at once or over a period of several weeks or months. In general, the working staining reagents are replaced when the slide quality starts to deteriorate.
      Helpful?
  6. When using the kit for the procedure, is there a specific thickness recommended for sectioning tissue samples? Intended use of tissue samples consisting of formalin-fixed paraffin-embedded rat left ventricular tissue of 5 micrometers for IHC.
    1 answer
    1. It is recommended that specimen collection be carried out in accordance with CLSI document M29-A3. No known test method can offer complete assurance that blood samples or tissue will not transmit infection. Therefore, all blood derivatives or tissue specimens should be considered potentially infectious. Any well-fixed paraffin section cut at 5–6 microns may be used. Incorporate appropriate control slides. his applies to both the Gomori Trichrome Procedure and the Masson Trichrome procedures.
      Helpful?
  7. Is it possible to use the Weigert's Iron Hematoxylin from Millipore Sigma with Trichrome reagents from other companies?
    1 answer
    1. The purpose of using Weigert's Iron Hematoxylin instead of a Mayer's, Gill's, or Harris hematoxylin is related to the dye being retained in the tissue. When tissue is stained with an aluminum-based hematoxylin, subsequent Trichrome reagents can cause the aluminum-based hematoxylin staining to leak out from the nucleus. However, if an iron-based hematoxylin, such as Weigert's Iron Hematoxylin, is used, the Trichrome reagents will not leach out the hematoxylin from the tissues stained with it.
      Helpful?
  8. What could be causing a tissue sample to stain well initially but then have the dye disappear?
    1 answer
    1. The staining disappeared after coverslipping, likely due to prolonged dehydration in alcohol. The use of alkaline fluorescent mounting media may have caused the dye to fade. Consider coverslipping with permanent mounting media, such as DPX. If using Neo Mount, clear in Neo Clear without xylene; if using DPX Mounting Media, clear the slides with xylene before coverslipping.
      Helpful?
  9. Is it correct that hematoxylin is not included in this kit? Is there any concern in using hematoxylin solution, Mayer's (MHS16) instead of Weigert's iron hematoxylin solution?
    1 answer
    1. The HT15 kit does not include a hematoxylin solution. It is not possible to substitute Mayers Hematoxylin for Weigert's Iron Hematoxylin. Mayers hematoxylin is aluminum-based and if used, the nuclei staining tends to fade when exposed to the remaining reagents used in the Trichrome procedure. It is recommended to use Weigert's Iron Hematoxylin as it is an iron-based hematoxylin formulation that will not fade or be removed from the nuclei after exposure to the remaining staining reagents utilized in the staining procedure.
      Helpful?
  10. Could you please clarify if the correct dilution to use in the Masson's Trichrome kit protocol is 1% acetic acid, as there seems to be a discrepancy in the instructions? It has been observed that when using the true 1% acetic acid, the contrast is lower compared to the recommended ratio of about 17.5%. Is it okay to proceed using the 17.5% dilution instead of the true 1% acetic acid?
    1 answer
    1. It is necessary to start with a 1N Acetic Acid solution for the dilution to 1%. If the glacial acetic acid is 100%, the amount used to produce 1 liter of a 1N acetic acid solution is 57.194 ml, which is the equivalent to 5.72%. By multiplying 5.72 by 17.5% (5.72 X 0.175), this comes out to be 1%. If an acid that is not 100% is used, suboptimal staining might occur. However, as long as the glacial acetic acid is within a percent or two of 100%, it should not be an issue. Either the procedure method or a direct dilution from glacial acetic acid should produce the same results. If an acid that is not 100% is used, suboptimal staining might occur.
      Helpful?
1–10 of 11 Questions  
Reviews
1 of 1 reviewers took part in a promotion
Active Filters
  1. Nashville, TN
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Trichromatic Kit
    The kit I ordered is a quick, easy kit to use. I plan to order again in the future. I would recommend to fellow technical staff performing this test.
    Helpful?