MilliporeSigma
Passer à
H5877
cis-4-Hydroxy-D-proline
≥98% (TLC), suitable for ligand binding assays
Synonyme(s) :
(2R,4R)-(+)-4-Hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid, D-allo-Hydroxyproline
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 280,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.13
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
219-963-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
81439
1 280,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
cis-4-Hydroxy-D-proline,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
technique(s)
ligand binding assay: suitable
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O[C@H]1CN[C@H](C1)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9)/t3-,4-/m1/s1
InChI key
PMMYEEVYMWASQN-QWWZWVQMSA-N
Biochem/physiol Actions
Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used as a starting material for the 13-step synthesis of new conformationally restricted PNA adenine monomer and the synthesis of N-Benzyl pyrrolidinyl sordaricin derivatives. Cis-4-Hydroxy-D-proline is a substrate that may be used to study the specificity and kinetics of D-alanine dehydrogenase. Cis-4-Hydroxy-D-proline may be used to analyze the substrate specificity of amino acid transporter PAT1.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
H1637H7750A8054
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
white to faint yellow
color
-
color
white
mp
243 °C (dec.) (lit.)
mp
257 °C (dec.) (lit.)
mp
273 °C (dec.) (lit.)
mp
245-246 °C
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe