Changer de vue
| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H10O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
322.27
EC Number:
227-713-1
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1895666
MDL number:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderSMILES string
O.O.OC1(C(=O)c2ccccc2C1=O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
InChI key
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Application
For photometric determination of amino acids and similar compounds.
Other Notes
Reduced form of ninhydrin.
Classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)