MilliporeSigma
Passer à
G9268
Glass beads, unwashed
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Synonyme(s) :
Glass beads
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
93,20 $
250 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
184,00 $
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
313,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
580,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41100000
93,20 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
Application
Unwashedglass beads have been used:
  • in the quantification of protein in fungal colonybiofilm
  • in the lysis of microglial cells for the extraction andquantification of chlorophylls and cell mortality rate
  • in the extraction ofDNA and RNA from microbial communities[1]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
G9018G9143G1145
particle size
425-600 μm (30-40 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
particle size
212-300 μm (50-70 U.S. sieve)
particle size
150-212 μm (70-100 U.S. sieve)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass beads, unwashed
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe