MilliporeSigma
Passer à
F8517
Adaptateur de débit pour colonnes LC Luer-Lock
column I.D. 2.5 cm
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
448,00 $
336,00 $
A propos de cet article
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
41115716
336,00 $
Tarif448,00 $Économiser 25 %
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
technique(s)
LPLC: suitable
column I.D.
2.5 cm
General description
Flow adapters consist of 1/16 in. O.D. FEP tubing, a polyacetal body, a Viton® O-ring seal and a 20 μm porosity HDPE bed support. One replacement bed support is supplied with each flow adapter. One adapter can be combined with a standard Luer Lock, non-jacketed column to make a column with an adjustable bed volume.
Legal Information
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F9017
column I.D.
2.5 cm
column I.D.
1.0 cm
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
-
Still not finding the right product?
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F8517-1EA04061833451397