MilliporeSigma
Passer à
F8150
D-(+)-Fucose
≥97% (GC)
Synonyme(s) :
6-Deoxy-D-galactose, Rhodeose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
145,00 $
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
233,00 $
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
963,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-792-9
Beilstein/REAXYS Number:
1723320
MDL number:
145,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥97% (GC)
form
powder
optical activity
[α]20/D 74 to 76 °, c = 4% (w/v) in water
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
color
white
mp
144-145 °C (lit.)
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
storage temp.
room temp
SMILES string
C[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C=O
InChI
1S/C6H12O5/c1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-7/h2-6,8-11H,1H3/t3-,4+,5+,6-/m1/s1
InChI key
PNNNRSAQSRJVSB-DPYQTVNSSA-N
Application
D-Fucose (6-deoxy-D-galactose, rhodeose) may be used to study enzymes involved in its mutarotation to form L-fucose.[1] It may be used as a reference compound in the analysis of carbohydrate metabolites. D-Fucose may be used to study biological processes such as adhesion.[2]
Biochem/physiol Actions
D-Fucose is a nonmetabolizable analog of L-Arabinose.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F2252D3179T2754
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
biological source
synthetic
biological source
-
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥97% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98%
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Fucose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe