Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|
A propos de cet article
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41105341
Le produit F8145 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidersheet size
3 1/4 in. × 4 in.
storage temp.
2-8°C
General description
Fine-grain, blue-sensitive emulsion on 7-mil ESTAR base, notched for emulsion identification. Tear- and abrasion-resistant, dimensionally stable. Greater electron exposure and development latitudes than 4489.
Legal Information
Kodak is a registered trademark of Eastman Kodak Company
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carestream® electron image film SO-163