Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 390,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 260,00 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H4FN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
129.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-968-7
Beilstein/REAXYS Number:
127285
MDL number:
390,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
mol wt
129.09 g/mol
concentration
≤100% (Flucytosine)
color
white to off-white
mp
298-300 °C (dec.) (lit.)
solubility
formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow
λmax
285-287 nm
fluorescence
(EmM Anhydrous 8.8 - 9.4, pH 1.0)
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(=O)NC=C1F
InChI
1S/C4H4FN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
InChI key
XRECTZIEBJDKEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Chemical structure: nucleoside
Application
Used in studies on TMP biosynthesis.
Biochem/physiol Actions
Nucleoside analog that has antifungal activities. 5-FC is deaminated by cytosine deaminase to product 5-fluorouracil, resulting in RNA miscoding. 5-Fluorocytosine inhibits DNA and RNA synthesis and interferes with ribosomal protein synthesis.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action DNA synthesis | interferes, protein synthesis | interferes | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 300 | Quality Level - |
| assay ≥99% (TLC) | assay - | assay - | assay - |
| form powder | form - | form - | form - |
| solubility formic acid: 50 mg/mL, colorless to faintly yellow | solubility - | solubility - | solubility - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Fluorocytosine