MilliporeSigma
Passer à
F5883
4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
≥98% (elemental analysis)
Synonyme(s) :
NBD-F
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
372,00 $
186,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 250,00 $
625,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 890,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H2FN3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
183.10
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1077571
186,00 $
Tarif372,00 $Économiser 50 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (elemental analysis)
mp
52-54 °C (lit.)
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc(F)c2nonc12
InChI
1S/C6H2FN3O3/c7-3-1-2-4(10(11)12)6-5(3)8-13-9-6/h1-2H
InChI key
PGZIDERTDJHJFY-UHFFFAOYSA-N
Application
Useful for fluorescent labeling of amino acids and amines in HPLC
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
4714025455F3639
fluorescence
λex 380 nm; λem 515 nm (hydrolyzed (esterase))
fluorescence
λex 470 nm; λem 528 nm in ethanol, λex 470 nm; λem 550 nm (Amino acid adducts)
fluorescence
λex 336 nm in methanol, λex 420 nm; λem ~540 nm in ethanol (after derivatization with glycine)
fluorescence
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
assay
≥98% (elemental analysis)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
assay
-
mp
52-54 °C (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
mp
97-100 °C, 97-99 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 4-Fluoro-7-nitrobenzofurazan
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe