MilliporeSigma
Passer à
F5506
Adjuvant incomplet de Freund
liquid
Synonyme(s) :
AIF, FICA
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
61,80 $
6 x 10 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
173,00 $
10 x 10 mL
Vérifier la disponibilité des articles du panier
290,00 $
A propos de cet article
NACRES:
NA.46
UNSPSC Code:
12352203
61,80 $
Vérifier la disponibilité des articles du panier
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
liquid
Quality Level
color
faintly yellow to yellow
storage temp.
2-8°C
Application
L'adjuvant (incomplet) de Freund est dépourvu des mycobactéries présentes dans l'adjuvant complet de Freund, ce qui réduit ses effets secondaires. L'adjuvant incomplet de Freund est utilisé dans les injections de rappel. Il a été utilisé pour émulsifier les antigènes qui sont injectés chez les animaux pour produire des anticorps monoclonaux à partir de l'antisérum.[1][2]
Les adjuvants de Freund peuvent servir à produire des émulsions eau-dans-huile d′immunogènes. Les antigènes présents dans les émulsions eau-dans-huile stimulent la réponse anticorps en l′augmentant et en la prolongeant dans le temps, du fait de la libération lente de l′antigène par l′émulsion.
Other Notes
Chaque ml contient 0,85 ml d′huile de paraffine et 0.15 ml de monooléate de mannide.
Disclaimer
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s) concerné(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
F5881HPA063236SAB1409057
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
cell suspension
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous solution
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
-
color
faintly yellow to yellow
color
amber
color
-
color
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Access high-quality reagents for antibody workflows, including adjuvants, blocking reagents, conjugation kits, and more.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Instructions
J Ziebuhr et al.
Journal of virology, 69(7), 4331-4338 (1995-07-01)
The RNA polymerase gene of human coronavirus (HCV) 229E encodes a large polyprotein that contains domains with motifs characteristic of both papain-like cysteine proteinases and proteinases with homology to the 3C proteinase of picornaviruses. In this study, we have, first
Katrine Hygum et al.
PloS one, 6(5), e20638-e20638 (2011-06-10)
In humans, the cobalamin (Cbl) -binding protein transcobalamin (TC) transports Cbl from the intestine and into all the cells of the body, whereas the glycoprotein haptocorrin (HC), which is present in both blood and exocrine secretions, is able to bind
Benson M George et al.
Cell stem cell, 25(2), 185-192 (2019-06-18)
Hematopoietic cell transplantation can correct hematological and immunological disorders by replacing a diseased blood system with a healthy one, but this currently requires depleting a patient's existing hematopoietic system with toxic and non-specific chemotherapy, radiation, or both. Here we report
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
F5506-10X10ML04061838255440
F5506-6X10ML04061838071019
F5506-10ML04061838087409
Questions
  1. How long it is expired
    1 answer
    1. This product is not assigned an expiration date. It is assigned a recommended retest date of approximately 10 months after the quality release date. A recommended retest date is the period of time during which the product is expected to remain within established stability specifications, provided that it has been stored under defined conditions. After the Retest Date, product samples should be examined to ensure that the product is still in compliance with the established specifications. For more information, you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services.