MilliporeSigma
Passer à
E9531
Ebastine
≥98% (HPLC), Histamine H1 receptor antagonist, solid
Synonyme(s) :
1-[4-(1,1-Dimethylethyl)phenyl]-4-[4-(diphenylmethoxy)-1-piperidinyl]-1-butanone
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
348,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 040,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H39NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
469.66
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
348,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Ebastine, ≥98% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)C(=O)CCCN2CCC(CC2)OC(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO2/c1-32(2,3)28-18-16-25(17-19-28)30(34)15-10-22-33-23-20-29(21-24-33)35-31(26-11-6-4-7-12-26)27-13-8-5-9-14-27/h4-9,11-14,16-19,29,31H,10,15,20-24H2,1-3H3
InChI key
MJJALKDDGIKVBE-UHFFFAOYSA-N
General description
Ebastine is metabolised by cytochrome P450 3A (CYP3A4) to carebastine. It is used to treat allergic rhinitis and chronic idiopathic urticaria.
Application
Ebastine has been used as a cationic amphiphilic drug (CAD) in sensitizing cancerous cells to chemotherapy and revert multidrug resistance.
Biochem/physiol Actions
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist, which inhibits allergen-induced bronchospasm in conscious guinea pigs. Unlike other compounds in this category, ebastine does not prolong the QT interval at up to five times the recommended therapeutic dose.
Ebastine is a non-sedating histamine H1 receptor antagonist.
Features and Benefits
This compound is featured on the Histamine Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML2794Y0002031E7781
Ebastine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0002031
Ebastine
form
solid
form
powder
form
-
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white
color
white to beige
color
-
color
white to beige
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ebastine
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
We offers many products related to histamine receptors for your research needs.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E9531-50MG04061832072005
E9531-10MG04061832071992