MilliporeSigma
Passer à
E8280
Exo 1
≥98% (HPLC), solid
Synonyme(s) :
2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic acid methyl ester, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
85,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H12NFO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
273.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352203
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
85,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
SMILES string
COC(=O)c1ccccc1NC(=O)c2ccc(F)cc2
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
InChI key
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Exo 1 has been used as a component of the BRB80 buffer to study coat protein 1 (COPI)-mediated membrane trafficking. It has also been used as a Golgi inhibitor to study its effects on the long interspersed nuclear element-1 (L1) retrotransposition.[1]
Biochem/physiol Actions
Exo 1 is a cell-permeable methylanthranilate analog that promotes the release of adenosine diphosphate (ADP)-ribosylation factor (ARF) 1 from Golgi membranes.[2] It also inhibits the membrane trafficking between the endoplasmic reticulum (ER) and the Golgi bodies.[3]
Reversible inhibitor of exocytosis; Golgi ARF 1 (ADP-Ribosylation Factor) GTPase activator.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
341220P5624SML1976
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
solubility
DMSO: soluble 19 mg/mL
solubility
DMF: 25 mg/mL, DMSO: 25 mg/mL, ethanol: 5 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Exo 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe