| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 260,00 $ |
A propos de cet article
260,00 $
Nom du produit
Enniatin B1, from Gnomonia errabunda, ≥95% (HPLC)
biological source
Gnomonia errabunda
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
N1(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C(=O)N(C(C(=O)OC(C1=O)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(C)C)C)C(C)C)C(CC)C)C
InChI
1S/C34H59N3O9/c1-16-22(12)25-34(43)46-27(20(8)9)30(39)36(14)23(17(2)3)32(41)44-26(19(6)7)29(38)35(13)24(18(4)5)33(42)45-28(21(10)11)31(40)37(25)15/h17-28H,16H2,1-15H3
InChI key
UQCSETXJXJTMKO-UHFFFAOYSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, ethanol: 10 mg/mL, methanol: 10 mg/mL |
| biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda | biological source Gnomonia errabunda |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Instructions
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| E5286-1MG | 04061826690802 |