MilliporeSigma
Passer à
E4015
Embedding molds
26 Flat bullet-shaped cavities double-indexed with numbers and letters, clear
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 ea
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
59,50 $
A propos de cet article
NACRES:
MA.01
UNSPSC Code:
41116155
59,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
material
silicone
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
size
76-76 mm , mold
tip size
-3 mm
color
clear
General description
With cavities for the preparation of microscopy samples. Two variations are available. Maroon molds contain additives for chemical and thermal resistance; they are durable and economical. Clear molds are used where optical clarity is necessary for precise sample alignment; recommended for use with low-temperature UV-cured resins.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E4140E4265E4390
Embedding molds 19 Flat bullet-shaped unindexed cavities, maroon
E4390
Embedding molds
material
silicone
material
silicone
material
silicone
material
silicone
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
size
76-76 mm , mold
size
55-76 mm , mold
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
description
double-indexed (numbers and letters) allowing for two embedments in the same mold
description
-
color
clear
color
clear
color
maroon
color
maroon
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
cavity size × depth
7-14 mm -3 mm
cavity size × depth
7-14 mm -4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
tip size
-3 mm
tip size
-4 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E4015-1EA04061833451113