MilliporeSigma
Passer à
E2895
(±)-(E)-4-Ethyl-2-[(E)-hydroxyimino]-5-nitro-3-hexenamide
≥98%
Synonyme(s) :
NOR-3
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
430,00 $
365,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H13N3O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.21
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98%
Form:
powder
365,50 $
Tarif430,00 $Économiser 15 %
Promotion Internet uniquement
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC\C(=C/C(=N\O)C(N)=O)C(C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H13N3O4/c1-3-6(5(2)11(14)15)4-7(10-13)8(9)12/h4-5,13H,3H2,1-2H3,(H2,9,12)/b6-4+,10-7+
InChI key
MZAGXDHQGXUDDX-AGLLBGTNSA-N
Application
Cell-permeable NO donor; releases nitric oxide spontaneously in a rate-controlled manner. Half-life in solution = 30 min.
Biochem/physiol Actions
Activates intracellular guanylyl cyclase.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
E3020V108N5501
form
powder
form
-
form
powder
form
powder
assay
≥98%
assay
≥97%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
solubility
1 M HCl: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Nitric oxide (NO) as a signal transporter in neurons, endothelial cells and in the immune system.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
E2895-10MG04061833261514