| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd. | 149,00 $ | |
| 1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 488,00 $ | |
| 5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 540,00 $ |
A propos de cet article
Nom du produit
Diazoxide,
form
powder
Quality Segment
solubility
0.1 M NaOH: soluble, H2O: insoluble, methanol: soluble
originator
Schering Plough
SMILES string
CC1=Nc2ccc(Cl)cc2S(=O)(=O)N1
InChI
1S/C8H7ClN2O2S/c1-5-10-7-3-2-6(9)4-8(7)14(12,13)11-5/h2-4H,1H3,(H,10,11)
InChI key
GDLBFKVLRPITMI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778)
mouse ... Kcnj1(56379), Kcnj11(16514)
rat ... Gria1(50592), Kcna1(24520), Kcnj1(24521), Kcnj11(83535), Kcnj8(25472)
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| solubility 0.1 M NaOH: soluble, methanol: soluble, H2O: insoluble | solubility - | solubility - | solubility - |
| Gene Information human ... KCNA1(3736), KCNJ11(3767), KCNJ8(3764), KCNMA1(3778) | Gene Information human ... KCNJ11(3767), KCNJ8(3764) | Gene Information human ... CA1(759), CA4(762), GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893) | Gene Information human ... KCNJ11(3767), KCNJ8(3764) |
| originator Schering Plough | originator - | originator Eli Lilly | originator - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diazoxide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Product Information Sheet
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| D9035-5G | 04061832574387 |
| D9035-250MG | 04061833590164 |
| D9035-1G | 04061833590157 |