Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 86,00 $ |
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 115,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 291,00 $ |
25 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 150,00 $ 977,50 $ |
A propos de cet article
Formule linéaire :
[CH3OC(=NH)CH2CH2]2CH2 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
259.17
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
261-320-6
MDL number:
Form:
powder
86,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
solubility
H2O: 10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.COC(=N)CCCCCC(=N)OC
InChI
1S/C9H18N2O2.2ClH/c1-12-8(10)6-4-3-5-7-9(11)13-2;;/h10-11H,3-7H2,1-2H3;2*1H
InChI key
LRHXBHUTQWIZTN-UHFFFAOYSA-N
General description
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride is a homobifunctional cross-linking reagent used in crosslinking, protein interaction and protein modification. It typically reacts with primary amines in the pH range 7.0-10.0 to form amidine bonds.
Application
Dimethyl pimelimidate dihydrochloride has been used to develop a technique for isolating Enterocytozoon bieneusi spores directly from human stool samples with a high degree of purity, which opens up new approaches for studying this parasite.
Other Notes
Note that the amidine linkage preserves original primary amine positive charge. Incorporates a seven atom linker.
Disclaimer
The reagent is readily hydrolyzed at neutral pH.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| solubility H2O: 10 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| form powder | form liquid | form powder | form powder |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimethyl pimelimidate dihydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe