MilliporeSigma
Passer à
D8375
2-Désoxy-D-glucose
≥98% (GC), crystalline
Synonyme(s) :
2-Désoxyglucose, 2-Désoxy-D-arabinohexose
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
48,70 $
1 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
141,00 $
5 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
480,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 980,00 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
6 410,00 $
4 807,50 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-823-0
Beilstein/REAXYS Number:
1723331
MDL number:
48,70 $
Disponible dès aujourd'huiDétails
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
crystalline
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
color
white to off-white
mp
146-147 °C (lit.)
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
application(s)
clinical research
life science and biopharma
metabolomics
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CC=O
InChI
1S/C6H12O5/c7-2-1-4(9)6(11)5(10)3-8/h2,4-6,8-11H,1,3H2/t4-,5-,6+/m1/s1
InChI key
VRYALKFFQXWPIH-PBXRRBTRSA-N
General description
Le 2-désoxy-D-glucose, un analogue du glucose non métabolisable, perturbe la glycolyse en ciblant l'hexokinase, étape cinétiquement limitante de la glycolyse. Phosphorylé sous forme de 2-DG-P par l'hexokinase, il s'accumule dans la cellule et provoque une déplétion en ATP cellulaire. Cette approche, qui parvient à affamer et à tuer les cellules cancéreuses, peut aussi inhiber les cellules virales comptant sur la glycolyse pour se répliquer. Cette molécule polyvalente est utilisée dans la recherche sur le cancer, en virologie, en métabolomique et en biochimie.
Application
Le 2-désoxy-D-glucose (2-DG) est utilisé dans les recherches sur l′alimentation glucoprivique pour déclencher et étudier les processus de la réponse contre-régulatoire (CRR). Le 2-désoxy-D-glucose sert au développement de stratégies anticancéreuses impliquant une radio et une chimiosensibilisation et un stress oxydatif.
Biochem/physiol Actions
Le 2-désoxy-D-glucose (2-désoxyglucose) est un analogue du glucose qui inhibe la glycolyse de par son action sur l′hexokinase, l′étape cinétiquement limitante de la glycolyse. Il est phosphorylé par l′hexokinase en 2-DG-P, un composé qui ne peut pas être métabolisé à son tour par la phosphoglucose isomérase. Il s′ensuit une accumulation de 2-DG-P dans la cellule et une diminution de l′ATP cellulaire. Il a été montré in vitro que le 2-désoxyglucose induit l′autophagie, augmente la production de DRO et active l′AMPK.
Features and Benefits
  • Composé de grande pureté convenant à une grande variété d'applications de recherche.
Packaging
Flacon en verre sans fond. Le produit se trouve dans un micro-insert conique à l'intérieur du flacon.
Other Notes
Pour bien comprendre notre vaste gamme de monosaccharides et tout ce qu'elle peut apporter à vos recherches, nous vous encourageons à visiter notre page dédiée aux glucides.
Pour de plus amples informations sur notre gamme de Produits biochimiques, merci de compléter ce formulaire.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D6134D3179M0285
biological source
synthetic
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic
assay
≥98% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
solubility
H2O: 0.250 g/5mL
solubility
H2O: soluble 330 mg/mL, clear, colorless
solubility
H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
form
crystalline
form
crystalline
form
powder
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Désoxy-D-glucose
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D8375-25G04061833589472
D8375-5G04061833589489
D8375-100G04061833589441
D8375-1G04061833589465
D8375-10MG04061833589458
Questions
1–4 of 4 Questions  
  1. Does this help fight herpe virus
    1 answer
    1. 2-Deoxy-D-glucose (2-DG) is an compound that has been studied as an antiviral agent against herpes simplex virus (HSV-1 and HSV-2)l, it is suitable for research applications. This product has not been used specifically in HSV-1 or HSV-2 applications.
      Please note that this product is not suitable for human or animal consumption. Unless otherwise stated, this product is intended for research use only. It is not suitable for any other purpose, which includes, but is not limited to, unauthorized commercial use, in vitro diagnostic use, or therapeutic use in humans or animals.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. Can 2DG here (D8375) be dissolved in DMSO? For the same, D6134, product you mention down in the comments' section "The chemical can be solubilized in DMSO (up to 190 mg/ml)". Also, can I dilute the product in situ, directly inside the container?
    1 answer
    1. Both the D8375 and the D6134 should be soluble in DMSO, according to published literature. The D6134 is a purified version of the D8375. The solubility rates may differ. Note that the solubility information cited in the link below has not been verified.
      http://www.plantcell.org/content/14/6/1293.full)