MilliporeSigma
Passer à
D7045
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt
10 mM, aqueous solution
Synonyme(s) :
dCTP-Na2
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
0.5 mL
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
60,30 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H14N3Na2O13P3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
511.12
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
aqueous solution
Storage temp.:
−20°C
60,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
assay
≥99%
Quality Level
form
aqueous solution
concentration
10 mM
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O2
InChI
1S/C9H16N3O13P3.2Na/c10-7-1-2-12(9(14)11-7)8-3-5(13)6(23-8)4-22-27(18,19)25-28(20,21)24-26(15,16)17;;/h1-2,5-6,8,13H,3-4H2,(H,18,19)(H,20,21)(H2,10,11,14)(H2,15,16,17);;/q;2*+1/p-2/t5-,6+,8+;;/m0../s1
InChI key
ABWVCNMFYVEBIB-CDNBRZBRSA-L
Application
2′-Deoxycytidine 5′-triphosphate disodium salt is one of the nucleoside triphosphates used for DNA polymerase driven reactions such as polymerase chain reaction, DNA sequencing and other molecular biology methods.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D4913D4635D7250
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
aqueous solution
form
liquid
form
powder
form
powder
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
≥95%
assay
≥96%
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
concentration
10 mM
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
-
concentration
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D7045-.5ML04061838248480