Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
500 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 318,00 $ |
1 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 575,00 $ |
5 g | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 630,00 $ |
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H30O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
330.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
200-596-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2062123
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
powder
318,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderNom du produit
21-Hydroxyprogesterone, ≥97% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
sterility
non-sterile
assay
≥97% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
shipped in
ambient
storage temp.
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)[C@H](CC[C@@]24[H])C(=O)CO
InChI
1S/C21H30O3/c1-20-9-7-14(23)11-13(20)3-4-15-16-5-6-18(19(24)12-22)21(16,2)10-8-17(15)20/h11,15-18,22H,3-10,12H2,1-2H3/t15-,16-,17-,18+,20-,21-/m0/s1
InChI key
ZESRJSPZRDMNHY-YFWFAHHUSA-N
Gene Information
human ... SERPINA6(866)
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2 - STOT RE 2
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe