MilliporeSigma
Passer à
D5394
Decyl β-D-glucopyranoside
≥98% (GC)
Synonyme(s) :
n-Decyl β-D-glucopyranoside
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
626,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H32O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.42
UNSPSC Code:
12352201
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
261-469-7
Beilstein/REAXYS Number:
85089
MDL number:
626,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
non-ionic
Quality Segment
assay
≥98% (GC)
form
powder
mol wt
320.42 g/mol
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
color
white to off-white
CMC
2.2
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCO[C@@H]1O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C16H32O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-21-16-15(20)14(19)13(18)12(11-17)22-16/h12-20H,2-11H2,1H3/t12-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
InChI key
JDRSMPFHFNXQRB-IBEHDNSVSA-N
Application
Decyl β-D-glucopyranoside, a nonionic surfactant, is used in the development of sugar-based surfactant solutions. It may be used as a reference alkyl glucoside in separation and analysis procedures and to study its physiochemical properties and behavior as a surfactant.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D8035D6277850521P
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
technique(s)
protein purification: suitable, protein quantification: suitable
technique(s)
protein quantification: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable, protein purification: suitable
technique(s)
-
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
≥98% (GC)
assay
>99% (contains <2% alpha isomer, TLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
mol wt
320.42 g/mol
mol wt
348.47 g/mol
mol wt
349.46 g/mol
mol wt
482.56 g/mol
solubility
methanol: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
solubility
-
solubility
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe