MilliporeSigma
Passer à
D5047
Bromure de dodécyltriméthylammonium
BioXtra, ~99%
Synonyme(s) :
Lauryltrimethylammonium bromide
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
169,00 $
25 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
459,00 $
344,25 $
100 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 250,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
CH3(CH2)11N(CH3)3Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
308.34
UNSPSC Code:
12161900
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
214-290-3
Beilstein/REAXYS Number:
3597463
MDL number:
169,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
description
cationic
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
~99%
form
crystals
mol wt
308.34 g/mol
impurities
<0.001% Phosphorus (P), <0.1% Insoluble matter
ign. residue
<0.1%
mp
246 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
sulfate (SO42-): <0.05%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.002%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.1%, Na: <0.005%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[Br-].CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
General description
Dodecyltrimethylammonium bromide is a single-chain surfactant. [1]
Application
Dodecyltrimethylammonium bromide has been used in a study to assess the relation between counterion distribution and miscibility of counterions at the solution surface. This was deduced for surfactant mixtures containing common surfactant ions but different counterions. It has also been used in a study to investigate its micelle formation throughout the entire composition range of water-dimethylsulfoxide (DMSO) mixtures using conductimetry, density measurements, and small angle neutron scattering. [2]
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
D86384423930725
form
crystals
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
~99%
assay
≥98%
assay
≥98.5% (AT)
assay
≥98.0% (NT)
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
308.34 g/mol
mol wt
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
954 g/L at 20 °C
solubility
-
solubility
-
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
246 °C (dec.) (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Véronique Peyre et al.
Journal of colloid and interface science, 389(1), 164-174 (2012-10-09)
The micellization in mixed solvent was studied using conductimetry, density measurements (molar volumes), and small angle neutron scattering (SANS) to explore dodecyltrimethylammonium bromide (DTABr) micelle formation throughout the entire composition range of water-dimethylsulfoxide (DMSO) mixtures. As the concentration of DMSO
Study on the distribution of binary mixed counterions in surfactant adsorbed films by total reflection XAFS measurements
Y Imai et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 15, 219-224 (2012)
Yuchun Han et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 28(43), 15134-15140 (2012-10-13)
The association behaviors of single-chain surfactant dodecyltrimethylammonium bromide (DTAB) with double hydrophilic block co-polymers poly(ethylene glycol)-b-poly(sodium glutamate) (PEG(113)-PGlu(50) or PEG(113)-PGlu(100)) were investigated using isothermal titration microcalorimetry, cryogenic transmission electron microscopy, circular dichroism, ζ potential, and particle size measurements. The electrostatic
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
D5047-5G04061833586006
D5047-100G04061833610510
D5047-25G04061833585993