| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 349,00 $ |
100 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 120,00 $ |
250 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 2 100,00 $ |
A propos de cet article
349,00 $
Nom du produit
GBR 12909 dihydrochloride, solid, ≥98% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily)
SMILES string
Cl.Cl.Fc1ccc(cc1)C(OCCN2CCN(CCCc3ccccc3)CC2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C28H32F2N2O.2ClH/c29-26-12-8-24(9-13-26)28(25-10-14-27(30)15-11-25)33-22-21-32-19-17-31(18-20-32)16-4-7-23-5-2-1-3-6-23;;/h1-3,5-6,8-15,28H,4,7,16-22H2;2*1H
InChI key
MIBSKSYCRFWIRU-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... DRD1(1812), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), DRD5(1816)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form solid | form powder | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition desiccated | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: >5 mg/mL (Solutions freshly prepared daily) | solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility H2O: ~10 mg/mL at 60 °C |
| color white | color - | color white to beige | color white |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under GBR 12909 dihydrochloride
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe