MilliporeSigma
Passer à
C8385
Potassium citrate tribasic monohydrate
≥98% (GC/titration)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
500 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
101,00 $
1 kg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
150,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H5K3O7 · H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
324.41
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12161700
EC Number:
231-905-0
MDL number:
101,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥98% (GC/titration)
form
powder
loss
3.0-6.0% loss on drying
pH
8.0-9.5
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
SMILES string
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChI key
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
Application
Potassium citrate tribasic monohydrate has been used in interconnected porous carbon nanosheets (IPCNs) synthesis. It has also been used to study the use of clinical-grade Garcinia cambogia in Drosophila kidney stone models.[1]
Biochem/physiol Actions
Potassium citrate can be used to prepare citrate water that supports the survival of streptozotocin (STZ)-diabetic mice. It might reduce the successive stone formation in calcium nephrolithiasis.[2] Potassium citrate serves as an activator for producing activated carbons.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
2510760153P1722
assay
≥98% (GC/titration)
assay
99-100.5% (calc with ref. to anhyd. subst.)
assay
≥99.0% (NT)
assay
100.10%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder or crystals
form
liquid
form
crystals
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
glycerol: soluble 1 gm in 2.5 ml, water: soluble 1 gm in 0.65 ml, alcohol: insoluble
solubility
H2O: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
solubility
-
pH
8.0-9.5
pH
7-9 (20 °C, 5%)
pH
7.5-9.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
pH
-
loss
3.0-6.0% loss on drying
loss
3-6 loss on drying, 180°C
loss
-
loss
-
Still not finding the right product?
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe