MilliporeSigma
Passer à
C7243
Chicoric Acid
≥95% (HPLC)
Synonyme(s) :
Cichoric acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
155,00 $
50 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
653,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H18O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
474.37
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
155,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1=CC=C(/C=C/C(O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(/C=C/C2=CC(O)=C(O)C=C2)=O)=O)C=C1O
InChI
1S/C22H18O12/c23-13-5-1-11(9-15(13)25)3-7-17(27)33-19(21(29)30)20(22(31)32)34-18(28)8-4-12-2-6-14(24)16(26)10-12/h1-10,19-20,23-26H,(H,29,30)(H,31,32)/b7-3+,8-4+/t19-,20-/m1/s1
InChI key
YDDGKXBLOXEEMN-IABMMNSOSA-N
Application
  • Pharmacokinetics and antioxidant activity of dihydrocaffeic acid grafted chitosan nanomicelles loaded with chicoric acid in broilers.: This study investigates the pharmacokinetics and antioxidant properties of chicoric acid-loaded nanomicelles in broilers, highlighting its potential for improving poultry health (Ren et al., 2024).
  • Screening of the effective sites of Cichorium glandulosum against hyperuricemia combined with hyperlipidemia and its network pharmacology analysis.: The research identifies effective components in Cichorium glandulosum, including chicoric acid, for treating hyperuricemia and hyperlipidemia using network pharmacology methods (Yang et al., 2024).
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
15029T109251380
form
powder
form
powder
form
granular, powder or crystals
form
crystalline powder, crystals
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥97.0%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chicoric Acid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C7243-50MG04061833512029
C7243-10MG04061833512012