MilliporeSigma
Passer à
C5490
C75
≥98% (HPLC), fatty acid synthase (FAS) inhibitor of, powder
Synonyme(s) :
4-Methylene-2-octyl-5-oxotetrahydrofuran-3-carboxylic acid
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
482,00 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 970,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H22O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
254.32
UNSPSC Code:
41121801
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
482,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
C75, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCC1OC(=O)C(=C)C1C(O)=O
InChI
1S/C14H22O4/c1-3-4-5-6-7-8-9-11-12(13(15)16)10(2)14(17)18-11/h11-12H,2-9H2,1H3,(H,15,16)
InChI key
VCWLZDVWHQVAJU-UHFFFAOYSA-N
Application
C75 has been used:
  • as a fatty acid synthase (FASN) inhibitor to test its ability in the direct inhibition of FASN to attenuate mammosphere formation as compared to metformin
  • as a pharmacological inhibitor to inhibit fatty acid synthesis in glioma stem cells (GSCs)
  • as FAS inhibitor in the pre-treatment of Chang cells to inhibit lipogenesis and reverse the senescence induced by hydrogen peroxide
Biochem/physiol Actions
C75 is a novel, potent synthetic inhibitor of fatty acid synthase (FAS), which is used as a tool for studying fatty acid synthesis in metabolic disorders and cancer.
C75 helps to increase the cancer‐killing capability of ionizing radiation.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
SML0497C2992SML0567
C75 ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
C5490
C75
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to beige
color
white to beige
color
yellow
color
white to beige
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe