MilliporeSigma
Passer à
C4292
Céfopérazone sodium salt
870 - 1015 μg/mg anhydrous basis
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
1 g
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
146,00 $
5 g
Disponible dès aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
518,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H26N9NaO8S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
667.65
UNSPSC Code:
51102829
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
263-751-5
Beilstein/REAXYS Number:
4902135
MDL number:
146,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Level
assay
870-1015 μg/mg (anhydrous basis)
form
powder or crystals
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[Na+].CCN1CCN(C(=O)N[C@@H](C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(CSc4nnnn4C)=C(N3C2=O)C([O-])=O)c5ccc(O)cc5)C(=O)C1=O
InChI
1S/C25H27N9O8S2.Na/c1-3-32-8-9-33(21(39)20(32)38)24(42)27-15(12-4-6-14(35)7-5-12)18(36)26-16-19(37)34-17(23(40)41)13(10-43-22(16)34)11-44-25-28-29-30-31(25)2;/h4-7,15-16,22,35H,3,8-11H2,1-2H3,(H,26,36)(H,27,42)(H,40,41);/q;+1/p-1/t15-,16-,22-;/m1./s1
InChI key
NCFTXMQPRQZFMZ-WERGMSTESA-M
General description
Structure chimique : β lactame
Application
La céfopérazone est utilisée pour étudier la liaison médicament-protéines,[1][2] l′expression et l'inhibition des protéines fixatrices de la pénicilline (PBP) pendant la synthèse de la paroi des cellules.
Biochem/physiol Actions
La céfopérazone exerce son effet bactéricide en inhibant la synthèse des mucopeptides qui affectent la structure de la paroi cellulaire bactérienne. Elle a un double mode d'excrétion, principalement par le système biliaire et secondairement par le rein.[2]
Other Notes
Conserver le récipient bien fermé et dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver dans un endroit sec.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C6048C5020C7912
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or crystals
form
powder
form
powder
form
powder
assay
870-1015 μg/mg (anhydrous basis)
assay
-
assay
89.1-110.1%
assay
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
mode of action
cell wall synthesis | interferes
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Contenu apparenté
Product Information Sheet
B Gonik et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 30(6), 874-876 (1986-12-01)
Limited pharmacokinetic data for cefoperazone are available from the parturient. Because cefoperazone has a dual excretory pattern, primarily via the biliary system and secondarily via the kidney, pregnancy-induced physiologic alterations can influence its deposition and clearance. Twelve term parturients receiving
Mandy Brueckner et al.
Macromolecular bioscience, 20(9), e2000097-e2000097 (2020-07-07)
Conventional therapies for chronic inflammation with high dose application of active agents are often accompanied with severe side effects so that other therapeutical strategies shall be developed to be less physically demanding but still highly efficient. Locally applied Layer-by-Layer (LbL)
A Meulemans
Antimicrobial agents and chemotherapy, 36(2), 295-298 (1992-02-01)
The apparent diffusion coefficient of a bound drug, cefoperazone, was studied. The protein binding of cefoperazone was studied by voltammetry, a technique which permitted instant measurements. The apparent diffusion coefficients were similar in agar and fibrin and lower in rat
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C4292-1G04061833491973
C4292-5G04061833491980