MilliporeSigma
Passer à
C3535
Complément C8 from human serum
suitable for radioiodination, RIA, ≥85% (SDS-PAGE), ≥125,000 C8H50 units/mg protein (using C8 deficient serum)
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
0.1 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
444,00 $
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.61
MDL number:
Form:
solution
Assay:
≥85% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
444,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
biological source
human
Quality Level
assay
≥85% (SDS-PAGE)
form
solution
specific activity
≥125,000 C8H50 units/mg protein (using C8 deficient serum)
concentration
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
suitability
suitable for radioiodination, RIA
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... C8A(731)
Application
Le complément C8 est l'un des composants terminaux du système du complément qui constituent le complexe d'attaque membranaire (CAM ou MAC en anglais). Dans le CAM, le C8 déclenche et coordonne la formation de pores par le CAM. Ce composant est utilisé dans la recherche pour étudier la façon dont les interactions C8-C9 et C9-C9 facilitent le repliement du domaine MACPF (complexe d'attaque membranaire/perforine) pour former le pore circulaire.
Biochem/physiol Actions
Le complément C8 est l'un des composants du complexe terminal du complément ; il est nécessaire au fonctionnement du système du complément. Il est composé de fractions C8α et C8γ liées par des ponts disulfure et d'une chaîne C8β associée de façon non covalente. Pendant la formation du complexe d'attaque membranaire, un domaine de la fraction C8α induit la polymérisation de C9 et la formation de pores.
Analysis Note
Produit fonctionnellement pur. Pureté déterminée par un essai hémolytique sensible avec des sérums dépourvus du produit.
Other Notes
Disclaimer
Ce produit, destiné à la recherche scientifique, est soumis à une réglementation spécifique en France, y compris pour les activités d′importation et d′exportation (Article L 1211-1 alinéa 2 du Code de la Santé Publique). L′acheteur (c′est-à-dire l′utilisateur FINAL) est tenu d′obtenir une autorisation d′importation auprès du ministère français de la recherche, mentionné à l′article L1245-5-1 II du Code de la Santé Publique. En commandant ce produit, vous confirmez détenir l′autorisation d′importation requise.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
C3660C2910C3160
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human serum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
-
technique(s)
activity assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable
assay
≥85% (SDS-PAGE)
assay
≥85% (SDS-GE)
assay
≥85% (SDS-GE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
concentration
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
concentration
-
concentration
-
concentration
1 mg/mL in PBS, pH 7.2
form
solution
form
solution
form
solution
form
solution
suitability
suitable for radioiodination, RIA
suitability
-
suitability
-
suitability
-
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Daniel J Slade et al.
Biochemistry, 45(16), 5290-5296 (2006-04-19)
Human C8 is one of five components of the membrane attack complex of complement (MAC). It contains three subunits (C8alpha, C8beta, C8gamma) arranged as a disulfide-linked C8alpha-gamma dimer that is noncovalently associated with C8beta. C8alpha, C8beta, and complement components C6
Leslie L Lovelace et al.
The Journal of biological chemistry, 286(20), 17585-17592 (2011-04-02)
C8 is one of five complement proteins that assemble on bacterial membranes to form the lethal pore-like "membrane attack complex" (MAC) of complement. The MAC consists of one C5b, C6, C7, and C8 and 12-18 molecules of C9. C8 is
Doryen Bubeck et al.
Journal of molecular biology, 405(2), 325-330 (2010-11-16)
Complement component C8 plays a pivotal role in the formation of the membrane attack complex (MAC), an important antibacterial immune effector. C8 initiates membrane penetration and coordinates MAC pore formation. High-resolution structures of C8 subunits have provided some insight into
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C3535-.1MG04061833420171