| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 1 190,00 $ 1 011,50 $ | |
| 25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 4 680,00 $ |
A propos de cet article
1 011,50 $
Tarif1 190,00 $Économiser 15 %Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
SMILES string
CNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(NCc4cccc(I)c4)nc(Cl)nc23
InChI
1S/C18H18ClIN6O4/c1-21-16(29)13-11(27)12(28)17(30-13)26-7-23-10-14(24-18(19)25-15(10)26)22-6-8-3-2-4-9(20)5-8/h2-5,7,11-13,17,27-28H,6H2,1H3,(H,21,29)(H,22,24,25)/t11-,12+,13-,17+/m0/s1
InChI key
IPSYPUKKXMNCNQ-PFHKOEEOSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora3(25370)
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| solubility DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL | solubility H2O: soluble | solubility DMSO: 0.5 mg/mL |
| color white | color white | color off-white to light tan | color white |
| Gene Information human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C277-25MG | 04061832269917 |
| C277-5MG | 04061833006108 |
| C277-500MG | 04061833484586 |