MilliporeSigma
Passer à
C223
Cirazoline hydrochloride
solid
Synonyme(s) :
2-[(2-Cyclopropylphenoxy)methyl]-4,5-dihydro-1H-imidazole hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
220,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16N2O · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
252.74
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
254-995-3
MDL number:
Form:
solid
220,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
H2O: >35 mg/mL
SMILES string
Cl[H].C1CN=C(COc2ccccc2C3CC3)N1
InChI
1S/C13H16N2O.ClH/c1-2-4-12(11(3-1)10-5-6-10)16-9-13-14-7-8-15-13;/h1-4,10H,5-9H2,(H,14,15);1H
InChI key
XFRXWLWUUDJHPB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
Cirazoline hydrochloride has been used to activate the α1-noradrenergic receptors and to study the inhibitory effect of neurokinin1 (NK1) antagonists on respiratory activity using the brainstem transverse slice.[1]
Biochem/physiol Actions
Cirazoline is a selective α1-adrenoceptor agonist and also a non-selective ligand for the imidazoline binding site. Cirazoline dereases spatial working memory performance in aged monkeys.[2]
Features and Benefits
This compound is featured on the α1-Adrenoceptors and Imidazoline Binding Sites pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
T4264T6950SML1821
form
solid
form
-
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
H2O: >35 mg/mL
solubility
H2O: freely soluble, alcohol: freely soluble, chloroform: very slightly soluble, diethyl ether: insoluble
solubility
H2O: >20 mg/mL
solubility
H2O: 15 mg/mL, clear
color
white
color
-
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152)
Gene Information
-
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe