This product has a polyethylene filter matrix support with a pore size of 10-15 µm.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
| À vous/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
200 ea | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 481,00 $ |
A propos de cet article
NACRES:
SB.52
UNSPSC Code:
23151816
481,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aidermaterial
polypropylene
technique(s)
LPLC: suitable
Overall H
5 in.
volume
10 mL
General description
- Moulé avec précision à partir de plastique de première qualité, chimiquement inerte pour solvants organiques
- Comprend un réservoir et des bouchons aux extrémités.
- Support de matrice filtrante en polyéthylène, porosité moyenne
Application
Pour usage général en chromatographie pour l′extraction de composés, avec des applications spéciales pour les études de protéines ou d′isoenzymes, fractionnement de l′hémoglobine et dessalage.
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) LPLC: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| material polypropylene | material polyethylene | material copper | material polypropylene |
| volume 10 mL | volume 6.5 mL | volume - | volume 6.5 mL |
| Overall H 5 in. | Overall H - | Overall H - | Overall H - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Colonnes de chromatographie, utilisation générale
Déjà en possession de ce produit ?
-
We would like to order the Chromatography columns (C2103), but first we would like to know what is the filter pore size?