| Conditionnement | Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 230,00 $ |
A propos de cet article
230,00 $
Nom du produit
CGS-15943, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
room temp
SMILES string
Nc1nc2ccc(Cl)cc2c3nc(nn13)-c4ccco4
InChI
1S/C13H8ClN5O/c14-7-3-4-9-8(6-7)12-17-11(10-2-1-5-20-10)18-19(12)13(15)16-9/h1-6H,(H2,15,16)
InChI key
MSJODEOZODDVGW-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369), Adora2b(29316)
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. room temp | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| solubility DMSO: >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble >10 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: >15 mg/mL |
| color white | color off-white | color light tan to tan | color white to tan |
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
| Référence | GTIN |
|---|---|
| C199-25MG | 04061833474914 |