MilliporeSigma
Passer à
C141
CGS-21680 hydrochloride hydrate
≥98% (HPLC), Adenosine A2A receptor agonist, solid
Synonyme(s) :
2-p-(2-Carboxyethyl)phenethylamino-5′-N-ethylcarboxamidoadenosine hydrochloride hydrate
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
ConditionnementRéférenceDisponibilitéPrix
5 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
355,00 $
10 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
658,00 $
559,30 $
25 mg
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
1 620,00 $
A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H29N7O6 · HCl · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
535.98 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality level:
Storage condition:
desiccated
355,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
CGS-21680 hydrochloride hydrate, solid
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
form
solid
storage condition
desiccated
color
white
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.Cl.CCNC(=O)[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)nc(NCCc4ccc(CCC(O)=O)cc4)nc23
InChI
1S/C23H29N7O6.ClH.H2O/c1-2-25-21(35)18-16(33)17(34)22(36-18)30-11-27-15-19(24)28-23(29-20(15)30)26-10-9-13-5-3-12(4-6-13)7-8-14(31)32;;/h3-6,11,16-18,22,33-34H,2,7-10H2,1H3,(H,25,35)(H,31,32)(H3,24,26,28,29);1H;1H2/t16-,17+,18-,22+;;/m0../s1
InChI key
VIRPCGAECNOLOO-VBQNEDDFSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Adenosine receptor agonist, which possesses selectivity for A2 verses A1 receptors.
Disclaimer
Hygroscopic
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
PZ0136B2417E8284
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage condition
desiccated
storage condition
-
storage condition
desiccated
storage condition
desiccated
solubility
DMSO: >10 mg/mL, 45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 20 mg/mL
solubility
H2O: ≥5 mg/mL
solubility
methanol: 10 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Liu Yang et al.
Pediatric research (2022-02-28)
Reducing neuroinflammatory damage is an effective strategy for treating white-matter damage (WMD) in premature infants. Caffeine can ameliorate hypoxia-ischemia-induced brain WMD; however, its neuroprotective effect and mechanism against hypoxic-ischemic WMD remain unclear. We used 3-day-old Sprague-Dawley rats to establish a
M F Jarvis et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 251(3), 888-893 (1989-12-01)
Characterization of the adenosine A2 receptor has been limited due to the lack of available ligands which have high affinity and selectivity for this adenosine receptor subtype. In the present study, the binding of a highly A2-selective agonist radioligand, [3H]CGS
Patrycja Koszalka et al.
International journal of molecular sciences, 23(10) (2022-05-29)
The accumulation of specific metabolic intermediates is known to promote cancer progression. We analyzed the role of 4-pyridone-3-carboxamide-1-β-D-ribonucleoside (4PYR), a nucleotide metabolite that accumulates in the blood of cancer patients, using the 4T1 murine in vivo breast cancer model, and
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
C141-25MG04061832081410
C141-10MG04061832081403
C141-100MG04061832089638
C141-5MG04061833467510